Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01627904_s1
          See other GM5114 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm5114
          Gene Name:
          predicted gene 5114
          Gene Aliases:
          4921507A12, EG330513
          Chromosome Location:
          Chr.7: 39407294 - 39413268 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01627904_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm5114
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177890.3 NP_808558.2 3 1622 114
          GenBank mRNA AK029498.1 - 3 1623 114

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002890.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gm5114

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358924 NM_177890.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358924 AK029498.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358924 NM_177890.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P358924 AK029498.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358924 NM_177890.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358924 AK029498.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358924 NM_177890.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P358924 AK029498.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358924 NM_177890.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358924 AK029498.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358924 NM_177890.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P358924 AK029498.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P32876018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P32876025 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608660 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562594 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10562592 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608660 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700025800.mm.1 TC0700002890.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700025800.mm.1 NM_177890.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700025800.mm.1 NM_177890.3 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 901296 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102370053 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102370053 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6760452 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1850397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006760452 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001850397 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1255321 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255321 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0330513.1_196-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00330513.1_31-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_31342737-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102370053 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6760452 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1850397 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0330513.1_196-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00330513.1_31-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102370053 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1850397 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6760452 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2968418 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2968418 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0