Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01701217_s1
          See other 4931440F15RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4931440F15Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4931440F15 gene
          Gene Aliases:
          Fem1ab
          Chromosome Location:
          Chr.11: 29822395 - 29825668 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01701217_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4931440F15Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_176829.2 NP_789799.1 1 3043 139
          GenBank mRNA AK029918.1 - 1 3043 139

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4931440F15Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P120585 AK029918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P120585 NM_176829.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P120585 AK029918.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P120585 NM_176829.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P611114 BC139123.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P611114 AK029918.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P611114 BC139107.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P611114 NM_176829.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120585 AK029918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120585 NM_176829.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27676639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09703676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09566553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09424020 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09351397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09703672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676659 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27676656 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384884 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10374930 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10384883 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10374929 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022724.mm.1 NM_176829.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022724.mm.1 NM_176829.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022724.mm.1 TC1100002428.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 168259_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168259_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1690731 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1690731 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3940546 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003940546 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001690731 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2697082 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1232094 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1229697 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2697082 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1232094 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0216622.2_35-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00216622.1_1-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1690731 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3940546 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00216622.1_1-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0216622.2_35-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1690731 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3940546 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2789611 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1232094 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2697082 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1232094 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2789611 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2697082 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0216622.2_35-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl00216622.1_1-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0