Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01701593_g1
          See other RNF133 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rnf133
          Gene Name:
          ring finger protein 133
          Gene Aliases:
          Greul2
          Chromosome Location:
          Chr.6: 23648869 - 23650305 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01701593_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rnf133
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198251.2 NP_937894.1 1 - 2 720 80
          GenBank mRNA AK028082.1 - 1 - 2 721 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600001934.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rnf133

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein autoubiquitination
          molecular_function
          zinc ion binding
          UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity
          ligase activity
          ribosomal S6-glutamic acid ligase activity
          coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity
          coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity
          metal ion binding
          protein-glycine ligase activity
          protein-glycine ligase activity, initiating
          protein-glycine ligase activity, elongating
          tubulin-glycine ligase activity
          protein-glutamic acid ligase activity
          tubulin-glutamic acid ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988283 NM_198251.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988283 AK028082.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988283 NM_198251.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988283 AK028082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297754 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297733 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297732 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297752 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24297728 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P7419 BC116424.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P7419 NM_198251.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P7419 AK028082.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P7419 AY155441.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P7419 BC116423.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102540 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05419570 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05419560 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05419561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24297755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05596788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297771 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05235646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05419573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05235647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05614511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297799 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05596779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05867693 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05867697 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05596789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05867690 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05596814 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297746 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05814965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05419554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05279344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297738 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05419576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05596782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05419555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05596793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297744 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05219098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24297740 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10543403 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10543404 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10543406 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10543405 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456802_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10543402 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456802_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456802_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 386611_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 386611_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600015179.mm.1 TC0600001934.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600015179.mm.1 NM_198251.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600015179.mm.1 NM_198251.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600015181.mm.1 TC0600001934.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600015181.mm.1 NM_198251.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600015181.mm.1 NM_198251.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600015182.mm.1 TC0600001934.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600015182.mm.1 NM_198251.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600015182.mm.1 NM_198251.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1456802_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456802_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166073_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166073_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456802_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456802_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 616438 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3440154 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3440154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003440154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2602734 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2602734 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0386611.1_162-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3440154 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0386611.1_162-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3440154 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2982288 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2982288 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0