Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01701676_m1
          See other 1700016K19RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700016K19Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700016K19 gene
          Gene Aliases:
          Liat1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 75999912 - 76003569 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01701676_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700016K19Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198637.2 NP_941039.1 1 - 2 351 97
          GenBank mRNA AK132806.1 - 1 - 2 276 97
          BC049758.1 - 1 - 2 290 6773542 97
          BQ931096.1 - 1 - 2 366 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100001090.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1700016K19Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein arginylation
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929273 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929279 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929422 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929277 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929276 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929420 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929274 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2068356 NM_198637.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2068356 AK132806.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2068356 BC049758.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 380903 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 550997 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 361858 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 8965 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146226 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2068356 NM_198637.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2068356 AK132806.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2068356 BC049758.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27929414 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P146226 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394488 NM_198637.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394488 AK006044.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394488 AK132806.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394488 BC049758.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P394488 BQ931096.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110363 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P146226 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09413836 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09173014 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09504850 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09316658 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929422 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929279 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929273 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929277 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929274 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929276 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27929420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27929439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929430 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09505377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09413851 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09504850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929450 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929421 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09682569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08975795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09303870 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09316658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09413850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09233732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08975797 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09340093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09660011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929445 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27929408 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10378750 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10378751 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10378752 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10378753 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436593_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10378749 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436593_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436593_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74230_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74230_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009945.mm.1 NM_198637.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009945.mm.1 NM_198637.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009945.mm.1 TC1100001090.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009949.mm.1 NM_198637.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009949.mm.1 NM_198637.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009949.mm.1 TC1100001090.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009948.mm.1 NM_198637.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009948.mm.1 NM_198637.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009948.mm.1 TC1100001090.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009947.mm.1 NM_198637.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009947.mm.1 NM_198637.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009947.mm.1 TC1100001090.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436593_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436593_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169971_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169971_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436593_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436593_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 687213 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1850292 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1850292 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4200358 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001850292 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004200358 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2694110 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1250938 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2694110 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1250938 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0074230.1_34-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00380715.1_31-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1850292 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4200358 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00380715.1_31-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0074230.1_34-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4200358 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1850292 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2694110 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1250938 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1250938 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2694110 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline