Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01701729_s1
          See other TAS2R135 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tas2r135
          Gene Name:
          taste receptor, type 2, member 135
          Gene Aliases:
          Tas2r35, mt2r38
          Chromosome Location:
          Chr.6: 42405529 - 42406494 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01701729_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tas2r135
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199159.1 NP_954610.1 1 940 77
          GenBank mRNA BC115532.1 - 1 936 40101425 77
          BC115533.1 - 1 936 40101426 77
          BC139470.1 - 1 1035 8862492 77
          BC139473.1 - 1 1035 8862495 77

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tas2r135

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of bitter taste
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to stimulus
          sensory perception of taste
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          taste receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1992874 BC115532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1992874 BC115533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1992874 BC139470.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1992874 BC139473.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1992874 NM_199159.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P149300 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1992874 BC115532.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1992874 BC115533.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1992874 BC139470.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1992874 BC139473.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1992874 NM_199159.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P522241 BC115532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P522241 BC115533.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P522241 BC139470.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P522241 BC139473.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P522241 NM_199159.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398215 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398210 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398206 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398217 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398190 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398181 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398219 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398188 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398205 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398218 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398195 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398214 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398212 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398183 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24398200 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P149300 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P522241 BC115532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P522241 BC115533.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P522241 BC139470.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P522241 BC139473.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P522241 NM_199159.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P149300 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05685465 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05685480 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05759354 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05685460 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05759355 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05685458 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05759353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24398153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05188239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398207 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05520031 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05520034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05685469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05302158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05544593 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05685480 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05546451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398206 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05759352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24398241 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537788 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10537787 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003725.mm.1 TC0600000462.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003725.mm.1 NM_199159.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003725.mm.1 NM_199159.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003723.mm.1 TC0600000462.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003726.mm.1 TC0600000462.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 130722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000130722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2598457 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2598457 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0387512.1_6-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 130722 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0387512.1_6-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 130722 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2598457 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2598457 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline