Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01701741_m1
          See other CD300LB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd300lb
          Gene Name:
          CD300 antigen like family member B
          Gene Aliases:
          CLM-7, Clm7, Gm253, LMIR5
          Chromosome Location:
          Chr.11: 114922779 - 114934386 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01701741_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd300lb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199221.2 NP_954691.2 3 - 4 596 73
          GenBank mRNA AB300703.1 - 3 - 4 458 73
          AK154359.1 - 3 - 4 597 73
          AK169466.1 - 3 - 4 346 73
          AK170613.1 - 3 - 4 568 73
          AY457053.1 - 3 - 4 458 73
          BC107351.1 - 3 - 4 458 73
          BC107352.1 - 3 - 4 234 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100004051.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd300lb

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune system process
          neutrophil mediated immunity
          positive regulation of mast cell activation
          cellular response to lipopolysaccharide
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P13459 AK169466.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P13459 NM_199221.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P13459 AK170613.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30213 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 817681 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 627914 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 585502 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 363345 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 132200 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 41050 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139669 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P13459 AK169466.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P13459 NM_199221.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P13459 AK170613.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150574 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150576 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150564 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28150580 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P139669 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07501141 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P533237 AK170613.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P533237 AY457053.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P533237 AY996128.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P533237 BC107351.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P533237 AK154359.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102337 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P139669 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09021671 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09021676 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09021675 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09021669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28150544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150528 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09252473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09310032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09356799 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150531 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09619986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09021669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09175204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09021671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09310029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09021666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150516 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28150546 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10392797 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10392798 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10392801 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10392802 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10392800 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10392799 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1445882_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10392796 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445882_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445882_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 217304_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 217304_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037996.mm.1 NM_199221.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037996.mm.1 NM_199221.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037996.mm.1 TC1100004051.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037995.mm.1 NM_199221.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037995.mm.1 NM_199221.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037995.mm.1 TC1100004051.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037997.mm.1 NM_199221.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037997.mm.1 NM_199221.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037997.mm.1 TC1100004051.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037998.mm.1 NM_199221.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037998.mm.1 NM_199221.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100037998.mm.1 TC1100004051.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1445882_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1445882_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1445882_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1445882_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4760044 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4760044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004760044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1213393 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1213393 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0217304.3_54-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4760044 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0217304.3_54-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4760044 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1213393 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1213393 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline