Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01701870_s1
          See other MRGPRG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mrgprg
          Gene Name:
          MAS-related GPR, member G
          Gene Aliases:
          Gm1098, Mrgg
          Chromosome Location:
          Chr.7: 143763710 - 143766993 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01701870_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mrgprg
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_203492.2 NP_987077.1 2 718 75
          GenBank mRNA BC100302.1 - 2 718 30522259 75

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mrgprg

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          biological_process
          molecular_function
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180854 BC100302.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180854 NM_203492.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 184079 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 308240 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 297 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180854 BC100302.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180854 NM_203492.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P319805 BC100302.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P319805 NM_203492.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602868 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602875 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602879 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602902 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25602877 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01659794 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P319805 BC100302.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P319805 NM_203492.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108802 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06470213 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06470211 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06242510 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06242506 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06242501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25602920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06470215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06021648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06542162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06586362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06470211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602861 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602802 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602844 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602848 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06236779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602872 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06336160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06242510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06470213 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06003890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602875 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06477158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06570805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06586356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06586367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602826 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06077412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602840 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602814 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06542155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06659776 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06365882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06586376 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06015922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25602835 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10569541 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10569540 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1445458_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10569539 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445458_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445458_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 381974_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 381974_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700038884.mm.1 NM_203492.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700038884.mm.1 NM_203492.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700038884.mm.1 TC0700004596.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700038883.mm.1 NM_203492.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700038883.mm.1 NM_203492.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700038883.mm.1 TC0700004596.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1445458_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1445458_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1445458_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1445458_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1770100 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001770100 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2685203 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2685203 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0381974.1_329-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1770100 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0381974.1_329-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1770100 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2685203 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2685203 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0381974.1_329-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0