Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01701887_g1
          See other MRGPRB4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mrgprb4
          Gene Name:
          MAS-related GPR, member B4
          Gene Aliases:
          MrgB4
          Chromosome Location:
          Chr.7: 48198213 - 48199178 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01701887_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mrgprb4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_205795.1 NP_991364.1 1 248 121
          GenBank mRNA BC107202.1 - 1 241 121
          BC107203.1 - 1 241 121

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mrgprb4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          molecular_function
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2002975 BC107203.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2002975 NM_205795.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2002975 BC107202.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 541514 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138268 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2002975 BC107203.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2002975 NM_205795.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2002975 BC107202.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106756 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106754 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25106723 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138268 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104091 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25106762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06032835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06032836 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06063591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06062804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06063590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106740 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106756 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106719 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06032853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25106747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06004650 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10563748 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10563747 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6380050 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006380050 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2695581 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2695581 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0233230.1_139-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6380050 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0233230.1_139-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6380050 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2695581 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2695581 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0233230.1_139-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline