Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01702023_s1
          See other TAS2R106 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tas2r106
          Gene Name:
          taste receptor, type 2, member 106
          Gene Aliases:
          T2R06, Tas2r6, mGR06, mt2r44
          Chromosome Location:
          Chr.6: 131677960 - 131678886 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01702023_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tas2r106
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207016.1 NP_996899.1 1 860 113
          GenBank mRNA BC107179.1 - 1 859 113
          BC107180.1 - 1 860 40050680 113

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tas2r106

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          biological_process
          response to stimulus
          sensory perception of taste
          molecular_function
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958617 BC107180.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958617 NM_207016.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1958617 BC107179.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 499395 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P129992 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958617 BC107180.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958617 NM_207016.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1958617 BC107179.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851658 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851662 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851660 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851654 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851653 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851631 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851640 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851641 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851645 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851635 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851656 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851639 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851664 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851636 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24851661 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P129992 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P129992 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05733731 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05576335 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05733740 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05733735 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05733738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24851672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05345436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05141525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05622269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05576331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05622265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05622267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05622264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24851638 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10548609 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10548608 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025747.mm.1 TC0600003273.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025747.mm.1 NM_207016.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600025747.mm.1 NM_207016.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1050156 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1050156 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001050156 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2702928 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2702928 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0387341.1_8-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1050156 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0387341.1_8-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1050156 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2702928 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2702928 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0