Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01702090_s1
          See other OLFR1212 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1212
          Gene Name:
          olfactory receptor 1212
          Gene Aliases:
          MOR233-17, MOR233-20
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88958468 - 88959403 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01702090_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1212
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207140.1 NP_997023.1 1 844 96

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1212

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2023647 NM_207140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103725 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2023647 NM_207140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P286959 NM_207140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411902 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411883 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411909 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411887 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21411886 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P103725 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286959 NM_207140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108786 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P103725 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01538111 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01765702 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01217318 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01765701 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01538106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01328054 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01538103 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411888 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411884 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411880 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411883 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411862 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411924 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411923 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01765706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411871 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411876 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411870 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411922 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411909 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473621 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473620 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010125.mm.1 NM_207140.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010125.mm.1 NM_207140.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010125.mm.1 TC0200001335.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2970139 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2970139 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002970139 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2605109 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2605109 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258241.1_220-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2970139 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258241.1_220-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2970139 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2605109 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2605109 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0