Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01716480_m1
          See other GM13749 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm13749
          Gene Name:
          predicted gene 13749
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000013918
          Chromosome Location:
          Chr.1: 63964727 - 63968999 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01716480_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm13749
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027824.1 1 - 2 68 83
          GenBank mRNA AK081719.2 - 1 - 2 70 83

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK081719.2 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P125185 BC147571.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P125185 BC147573.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P125185 AK081719.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P125185 NR_027824.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 873046 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 183499 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P125185 BC147571.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P125185 BC147573.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P125185 AK081719.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P125185 NR_027824.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125185 BC147571.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125185 BC147573.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125185 AK081719.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125185 NR_027824.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289837 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00531451 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289833 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00832785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00613153 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00182400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289889 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00043199 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289810 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289819 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289811 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00853912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289824 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289817 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01081109 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00531453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289860 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289878 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289809 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00384982 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289797 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00319437 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00531456 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289891 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00415532 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00208814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289786 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00531443 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20289769 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10346939 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10346940 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10346938 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004297.mm.1 NR_027824.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004297.mm.1 NR_027824.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004297.mm.1 TC0100000528.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004298.mm.1 NR_027824.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004298.mm.1 NR_027824.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004298.mm.1 TC0100000528.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004296.mm.1 NR_027824.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004296.mm.1 NR_027824.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004296.mm.1 TC0100000528.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004299.mm.1 NR_027824.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004299.mm.1 NR_027824.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100004299.mm.1 TC0100000528.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 876431 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105670121 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1215111 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105670121 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105670121 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2961073 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline