Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01716495_m1
          See other 1700108J01RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700108J01Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700108J01 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 122229905 - 122233638 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01716495_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700108J01Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_015532.1 1 - 2 178 103
          GenBank mRNA AK006443.1 - 1 - 2 148 103
          AK018942.1 - 1 - 2 179 103
          AK018945.1 - 1 - 2 149 103
          AK018955.1 - 1 - 2 149 103
          BY707218.1 - 1 - 2 179 103

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400002749.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 BY707218.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 NR_015532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 AK006443.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 AK018942.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 AK018945.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 BY707218.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 NR_015532.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 AK006443.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 AK018942.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P118323 AK018945.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 BY707218.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 NR_015532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 AK006443.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 AK018942.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 AK018945.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 BY707218.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 NR_015532.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 AK006443.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 AK018942.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P118323 AK018945.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107120 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400020497.mm.1 NR_015532.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400020497.mm.1 NR_015532.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400020497.mm.1 TC1400002749.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400020496.mm.1 NR_015532.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400020496.mm.1 NR_015532.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400020496.mm.1 TC1400002749.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 167503_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167503_PM_i_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 586019 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105570519 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline