Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01716593_m1
          See other GM7480 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm7480
          Gene Name:
          predicted gene 7480
          Gene Aliases:
          EG665075
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01716593_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm7480
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK086481.1 - 1 - 2 138 69

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P121193 AK086481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P129314 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P121193 AK086481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121193 AK086481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456226 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11251203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456219 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11247956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11443957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456182 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11792196 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11708049 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456184 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456161 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456202 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456186 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11134528 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11448505 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456228 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456201 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11247951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456185 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11708072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11708051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456265 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11251218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456190 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456181 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11792194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29456220 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 376292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104010047 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1256802 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104010047 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104010047 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1256802 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline