Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01716701_m1
          See other 4732491K20RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4732491K20Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4732491K20 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 12318853 - 12327250 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01716701_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4732491K20Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_045290.1 1 - 2 322 96
          GenBank mRNA AK029100.1 - 1 - 2 291 96
          CJ159212.1 - 1 - 2 323 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700000121.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 90820 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 310371 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 728857 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 205402 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 899257 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 809307 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 108538 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2169276 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08718917 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114963 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1441009_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441009_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441009_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 224523_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 224523_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700000977.mm.1 NR_045290.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700000977.mm.1 NR_045290.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700000977.mm.1 TC1700000121.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1441009_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441009_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167614_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169809_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169809_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167614_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441009_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441009_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 675792 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline