Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01716759_s1
          See other KRTAP17-1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Krtap17-1
          Gene Name:
          keratin associated protein 17-1
          Gene Aliases:
          A030006P16Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 99993232 - 99993994 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01716759_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Krtap17-1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099774.2 NP_001093244.1 1 706 92
          GenBank mRNA AK020698.1 - 1 707 92

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P370458 NM_001099774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P370458 AK020698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P370458 NM_001099774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P370458 AK020698.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 103737 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103076 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P370458 NM_001099774.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P370458 AK020698.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P370458 NM_001099774.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P370458 AK020698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P103076 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P370458 NM_001099774.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P370458 AK020698.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P370458 NM_001099774.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P370458 AK020698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137671 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P103076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28065361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09355262 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065376 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09230034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09146965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09686748 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08988961 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08988954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065389 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09355269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08988975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08988974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09504806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08988949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065330 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065388 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09271510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09222262 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09504801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065378 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09355270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065339 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28065313 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10390962 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453523_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10390961 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453523_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453523_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77914_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77914_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453523_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453523_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453523_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453523_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 793313 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2458087 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0