Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01717690_m1
          See other A930004D18RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          A930004D18Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA A930004D18 gene
          Gene Aliases:
          AU022051
          Chromosome Location:
          Chr.2: 18025187 - 18037741 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01717690_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: A930004D18Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_028376.1 1 - 2 177 70
          GenBank mRNA AK044329.1 - 1 - 2 174 70

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK044329.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2132268 AK044329.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2132268 NR_028376.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P102828 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120703 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00314655 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120703 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P102828 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P228667 AK044329.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P228667 NR_028376.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122289 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P102828 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02162336 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037837 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02247400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01386550 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01572241 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037759 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02105125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01148421 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037788 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02105130 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037758 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02105114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037862 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02247387 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02247404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01970392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02246954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02247388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037754 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02105127 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21037859 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429791_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439514_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1440683_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10480321 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440683_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439514_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439514_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429791_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429791_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440683_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77940_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77940_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024953.mm.1 NR_028376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024953.mm.1 NR_028376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024953.mm.1 TC0200003026.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024954.mm.1 NR_028376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024954.mm.1 NR_028376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024954.mm.1 TC0200003026.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024956.mm.1 NR_028376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024956.mm.1 NR_028376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024956.mm.1 TC0200003026.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024955.mm.1 NR_028376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024955.mm.1 NR_028376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024955.mm.1 TC0200003026.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024964.mm.1 NR_028376.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024964.mm.1 NR_028376.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024964.mm.1 NR_028377.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024964.mm.1 NR_028377.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200024964.mm.1 TC0200003026.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1440683_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429791_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439514_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440683_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439514_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429791_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439514_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440683_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429791_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440683_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429791_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439514_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 593715 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 106180494 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106180494 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1246331 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106180494 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106180494 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2568998 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline