Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01719980_s1
          See other GM5919 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm5919
          Gene Name:
          predicted gene 5919
          Gene Aliases:
          EG546150
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01719980_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm5919
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK085082.1 - 1 3550 107

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2369707 AK085082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P169714 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686140 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686128 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686126 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686159 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26686122 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P169714 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P585764 AK085082.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P169714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08197192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686150 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08026982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07583895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08197189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686187 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07995393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08019946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07995401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08026972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26686153 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10587533 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10587532 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 508134 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 100130139 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2580418 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 100130139 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 100130139 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2995474 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2995474 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline