Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01727441_gH
          See other PFDN5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pfdn5
          Gene Name:
          prefoldin 5
          Gene Aliases:
          1190001O17Rik, 1700010A06Rik, D15Ertd697e, Eig1, MM-1
          Chromosome Location:
          Chr.15: 102326116 - 102331490 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01727441_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pfdn5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027044.3 NP_081320.2 4 - 5 358 126
          GenBank mRNA AF108357.1 - 4 - 5 318 126
          AK004438.1 - 4 - 5 313 126
          AK005682.1 - 4 - 5 304 126
          AK028206.1 - 4 - 5 295 126
          AK145883.1 - 4 - 5 311 126
          BC026920.1 - 4 - 5 295 3666296 126
          CN835522.1 - 4 - 5 361 126

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pfdn5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein folding
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          retina development in camera-type eye
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          unfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497261 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497264 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497260 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 BC026920.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 CN835522.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 NM_027044.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 AF108357.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 AK004438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 BC026920.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 CN835522.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 NM_027044.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 AF108357.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134301 AK004438.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 761452 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 174295 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 18168 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 164705 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 BC026920.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 CN835522.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 NM_027044.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 AF108357.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 AK004438.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 BC026920.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 CN835522.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 NM_027044.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 AF108357.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134301 AK004438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P208604 AK005806.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 BC026920.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 CN835522.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 NM_027044.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 AF108357.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 AK004438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 BC026920.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 CN835522.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 NM_027044.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 AF108357.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134301 AK004438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 BC026920.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 CN835522.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 NM_027044.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 AF108357.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 AK004438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 BC026920.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 CN835522.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 NM_027044.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 AF108357.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134301 AK004438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134294 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P208604 AK005806.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11867199 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11867193 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11867195 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12188520 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12212963 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12192043 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497261 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497264 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497271 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12192042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11867190 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497264 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497287 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497271 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497273 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11867193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497283 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497257 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12446918 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497286 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497255 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11917135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497278 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497281 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12137809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12137808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12349586 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12010310 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10427202 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10427204 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10427200 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10427201 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10427203 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438358_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1415736_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438357_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1460637_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422297_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10427199 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415736_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438357_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460637_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460637_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438357_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422297_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422297_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438358_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1415736_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438358_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56612_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56612_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008766.mm.1 NM_027044.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008766.mm.1 NM_027044.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008766.mm.1 TC1500002337.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008765.mm.1 NM_027044.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008765.mm.1 NM_027044.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008765.mm.1 TC1500002337.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008767.mm.1 NM_027044.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008767.mm.1 NM_027044.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008767.mm.1 TC1500002337.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008764.mm.1 NM_027044.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008764.mm.1 NM_027044.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008764.mm.1 TC1500002337.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008769.mm.1 NM_027044.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008769.mm.1 NM_027044.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008769.mm.1 TC1500002337.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1438357_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438358_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438357_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422297_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422297_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415736_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460637_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415736_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460637_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438358_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415736_at - -
          Mouse Expression Set 430 1415736_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101513_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101513_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460637_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1438358_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460637_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415736_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422297_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422297_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1438357_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1438357_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1438358_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1415736_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415736_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1438357_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1438358_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422297_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1438357_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422297_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460637_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1460637_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1415736_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1438358_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1415736_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1415736_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 460020 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2766262 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2671747 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2671747 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2766262 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2671747 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2766262 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline