Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01960624_s1
          See other GM4759 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm4759
          Gene Name:
          GTPase, very large interferon inducible 1 pseudogene
          Gene Aliases:
          EG209380
          Chromosome Location:
          Chr.7: 106421550 - 106441073 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01960624_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm4759
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_003967.2 3 2567 86
          GenBank mRNA AK041093.1 - 3 2569 86

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P15809 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P135471 NR_003967.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P135471 AK041093.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 493351 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 509627 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 123670 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 192590 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 872858 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 116762 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 742258 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 54279 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 155722 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2023037 NR_003967.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P135471 NR_003967.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P135471 AK041093.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P117771 NR_003967.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P117771 AK041093.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06326072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395610 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06607587 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395558 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06326078 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06151289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06118005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06099564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395556 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395544 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06233009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25395565 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06151302 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566582 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566581 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566580 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033407.mm.1 NR_003967.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033407.mm.1 TC0700004008.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033410.mm.1 NR_003967.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033410.mm.1 TC0700004008.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033409.mm.1 NR_003967.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033409.mm.1 TC0700004008.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 793823 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2883277 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline