Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01962650_s1
          See other LOR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lor
          Gene Name:
          loricrin
          Gene Aliases:
          AI036317, S77319
          Chromosome Location:
          Chr.3: 92080271 - 92083142 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01962650_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Lor
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_008508.2 NP_032534.2 2 1698 115
          GenBank mRNA BC026781.1 - 2 1711 115
          BC058223.1 - 2 1686 6307099 115
          M34398.1 - 2 1681 115

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          keratinization
          structural constituent of cytoskeleton
          structural constituent of epidermis

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495269 BC058223.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495269 M34398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495269 NM_008508.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495269 BC026781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495269 BC058223.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495269 M34398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495269 NM_008508.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P495269 BC026781.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 303855 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 620582 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148103 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495269 BC058223.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495269 M34398.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495269 NM_008508.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495269 BC026781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495269 BC058223.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495269 M34398.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495269 NM_008508.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P495269 BC026781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495269 BC058223.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495269 M34398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495269 NM_008508.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495269 BC026781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495269 BC058223.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495269 M34398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495269 NM_008508.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P495269 BC026781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22329532 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148103 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495269 BC058223.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495269 M34398.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495269 NM_008508.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495269 BC026781.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495269 BC058223.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495269 M34398.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495269 NM_008508.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P495269 BC026781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100881 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148103 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02944657 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02944651 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02944665 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02944661 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02727798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22329593 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02328575 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329556 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329599 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02291111 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329539 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03040726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329561 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02693565 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329521 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329571 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329553 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329590 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02723822 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329508 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02944656 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329564 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02315963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02944653 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02291128 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329582 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329505 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02723819 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02291115 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329536 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329533 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329524 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02944657 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329597 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02753413 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02474085 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329578 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329541 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329588 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329543 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02727799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329515 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02884374 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02328576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02631882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02652516 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329593 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329531 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02727800 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02291120 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329585 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329523 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02727798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02291125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329566 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329565 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329500 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329509 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329542 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329507 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22329572 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499871 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499872 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448745_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420183_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10499870 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420183_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420183_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448745_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448745_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16939_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16939_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448745_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448745_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92624_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92624_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448745_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448745_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448745_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420183_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420183_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448745_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 431845 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 50538 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 50538 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000050538 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1241825 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1241825 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl21907.2_5-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 50538 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl21907.2_5-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 50538 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1241825 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1241825 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl21907.2_5-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline