Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01968435_g1
          See other EAR10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ear10
          Gene Name:
          eosinophil-associated, ribonuclease A family, member 10
          Gene Aliases:
          Raf2
          Chromosome Location:
          Chr.14: 43922898 - 43923368 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01968435_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ear10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053112.1 NP_444342.1 1 50 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400001872.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ear10

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleic acid phosphodiester bond hydrolysis
          RNA phosphodiester bond hydrolysis
          endonuclease activity
          ribonuclease activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2157008 NM_053112.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2157008 NM_053112.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P268535 NM_053112.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P268535 AF306665.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P268535 BC065391.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P268535 BC094626.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P268535 NM_007895.2 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32983135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32983133 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32983145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32983134 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32983138 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10598177 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419157 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419155 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419154 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10598175 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419156 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014185.mm.1 NM_053112.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014185.mm.1 NM_053112.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014185.mm.1 TC1400001872.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 101230129 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 670358 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 101230129 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000670358 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2634112 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2634112 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_21426866-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl093725.1_210-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 670358 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 101230129 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl093725.1_210-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 670358 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 101230129 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1235857 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2524986 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1235857 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline