Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01988639_s1
          See other GM5086 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm5086
          Gene Name:
          predicted gene 5086
          Gene Aliases:
          B230311A21, EG328314
          Chromosome Location:
          Chr.13: 97560000 - 97583994 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01988639_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm5086
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_046157.1 3 915 159
          GenBank mRNA AK045784.1 - 3 916 159

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2155116 AK045784.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 481304 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 447449 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 716760 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 886148 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 41421 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 235977 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 734507 AK042933.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 170880 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 853766 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 112335 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P158127 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2155116 AK045784.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P158127 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02754098 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1027961 AK045784.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103465 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P158127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10777510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252388 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252379 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10523671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252392 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252393 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252377 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10523661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10464814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252385 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10523670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252395 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29252376 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300007074.mm.1 NR_046157.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300007074.mm.1 NR_046157.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300007074.mm.1 TC1300001108.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300007075.mm.1 NR_046157.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300007075.mm.1 NR_046157.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300007075.mm.1 TC1300001108.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300007076.mm.1 NR_046157.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300007076.mm.1 NR_046157.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300007076.mm.1 TC1300001108.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 723647 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105690494 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105690494 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2695134 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl44479.3.1_21-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105690494 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105690494 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2695134 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline