Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02013274_g1
          See other GM12794 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm12794
          Gene Name:
          predicted gene 12794
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000008450
          Chromosome Location:
          Chr.4: 101940407 - 101943183 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02013274_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm12794
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001085516.1 NP_001078985.1 3 1003 136

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400001044.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P110082 NM_001085516.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P110082 NM_001085516.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23157594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23157592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23157558 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03279790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157615 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157621 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157594 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03389089 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03389113 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23157620 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10506333 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10506332 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400007098.mm.1 NM_001085516.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400007098.mm.1 NM_001085516.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400007098.mm.1 TC0400001044.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400007099.mm.1 NM_001085516.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400007099.mm.1 NM_001085516.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400007099.mm.1 TC0400001044.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400007100.mm.1 NM_001085516.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400007100.mm.1 NM_001085516.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400007100.mm.1 TC0400001044.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254373 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline