Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02016520_s1
          See other 2310050C09RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2310050C09Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2310050C09 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 92868359 - 92870205 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02016520_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2310050C09Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025621.2 NP_079897.2 2 1008 132
          GenBank mRNA AK009900.1 - 1 935 132

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P249578 NM_025621.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P249578 AK009900.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P249578 NM_025621.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P249578 AK009900.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 973377 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P249578 NM_025621.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P249578 AK009900.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P249578 NM_025621.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P249578 AK009900.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P249578 NM_025621.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P249578 AK009900.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P249578 NM_025621.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P249578 AK009900.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128226 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03123705 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02299220 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333421 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02408868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333412 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02326912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333465 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03196219 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333456 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333444 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333472 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333457 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333477 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333442 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03196221 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02326908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333462 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333408 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333476 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333401 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333463 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333417 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02919821 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02299219 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333414 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333429 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02534600 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02565560 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333454 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03143741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333400 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22333446 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417808_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417808_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417808_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66533_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66533_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018659.mm.1 NM_025621.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018659.mm.1 NM_025621.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018659.mm.1 TC0300002414.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018658.mm.1 NM_025621.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018658.mm.1 NM_025621.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018658.mm.1 TC0300002414.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417808_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417808_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417808_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417808_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417808_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417808_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 853897 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2656836 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0