Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02030233_s1
          See other E330021D16RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          E330021D16Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA E330021D16 gene
          Gene Aliases:
          C85549
          Chromosome Location:
          Chr.6: 136400312 - 136419868 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02030233_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: E330021D16Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001201390.1 NP_001188319.1 2 1650 88
          GenBank mRNA AK054382.1 - 2 1651 88
          AK135843.1 - 2 1651 88
          AK162229.1 - 2 1580 88
          BC099944.1 - 2 1641 88
          BM228571.2 - 1 88

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 AK135843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 AK162229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 BC099944.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 NM_001201390.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 AK054382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 AK135843.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 AK162229.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 BC099944.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 NM_001201390.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147361 AK054382.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 AK135843.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 AK162229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 BC099944.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 NM_001201390.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 AK054382.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 AK135843.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 AK162229.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 BC099944.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 NM_001201390.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147361 AK054382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872564 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05475417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05266288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05224214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05630812 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05630808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872592 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05224212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05582765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05679468 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05697699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05630810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05266293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24872562 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10548812 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10548813 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10548814 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10548811 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10548810 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026056.mm.1 TC0600003324.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026056.mm.1 NM_001201390.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026056.mm.1 NM_001201390.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026057.mm.1 TC0600003324.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026057.mm.1 NM_001201390.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026057.mm.1 NM_001201390.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026059.mm.1 TC0600003324.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026059.mm.1 NM_001201390.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026059.mm.1 NM_001201390.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026058.mm.1 TC0600003324.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026058.mm.1 NM_001201390.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600026058.mm.1 NM_001201390.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1433458_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433458_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458461_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458461_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 407480 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1236165 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline