Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02342779_g1
          See other RPL24 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpl24
          Gene Name:
          ribosomal protein L24
          Gene Aliases:
          0610008L05Rik, Bst
          Chromosome Location:
          Chr.16: 55966275 - 55971437 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02342779_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpl24
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_024218.4 NP_077180.1 5 - 6 554 146
          GenBank mRNA AK018731.1 - 5 - 6 437 146
          AK077617.1 - 5 - 6 428 146
          AK136631.1 - 5 - 6 437 147
          BC002110.1 - 5 - 6 429 146
          BC053377.1 - 5 - 6 425 4216355 146
          BC058114.1 - 5 - 6 424 6817726 146
          BC092008.1 - 5 - 6 420 30612436 146
          BQ100599.1 - 1 - 2 146

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpl24

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ribosomal large subunit assembly
          translation
          mitotic cell cycle checkpoint
          exit from mitosis
          optic nerve development
          retinal ganglion cell axon guidance
          retina development in camera-type eye
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30778584 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30778585 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1956938 AK018731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1956938 BC002110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1956938 BC053377.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1956938 BC058114.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1956938 BC092008.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004333 AK018731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004333 AK077617.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004333 AK136631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004333 BC002110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2004333 BC053377.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 968294 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 644513 AK085275.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 512382 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132735 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2059556 BC002110.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2059556 BC053377.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2059556 BC058114.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2059556 BC092008.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004333 AK018731.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004333 AK077617.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004333 AK136631.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004333 BC002110.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2004333 BC053377.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1956938 AK018731.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1956938 BC002110.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1956938 BC053377.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1956938 BC058114.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1956938 BC092008.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P458575 AK018731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P458575 AK019214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P458575 AK077617.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P458575 AK136631.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P458575 BC002110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P405893 BC052327.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P405893 AK018731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P405893 AK019214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P405893 AK028209.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P405893 AK077617.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778577 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778587 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778575 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778578 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778622 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778579 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30778593 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P132735 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P405893 BC052327.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P405893 AK018731.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P405893 AK019214.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P405893 AK028209.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P405893 AK077617.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458575 AK018731.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458575 AK019214.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458575 AK077617.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458575 AK136631.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458575 BC002110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140100 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P129199 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P132735 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12604873 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12644916 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12667477 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12604882 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12644915 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12602768 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12965664 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12584046 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12497524 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30778585 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30778584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30778622 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778624 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12560174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778615 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778599 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12602768 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12662677 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778610 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778604 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778641 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778620 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12584046 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778621 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778593 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778662 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778575 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778653 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12644913 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12644910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12497524 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12644912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12604874 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778650 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778577 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778602 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778636 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12667477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778659 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778595 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778638 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778644 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778664 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778600 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12916649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778654 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12604879 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778656 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778627 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778618 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778574 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12807711 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12807712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778605 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778587 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778589 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30778647 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10386188 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10436233 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10436235 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10436236 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10436234 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10436237 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10436238 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10597516 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10597517 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10436232 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10386187 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10597515 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447653_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460201_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1460201_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447653_x_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600006365.mm.1 NM_024218.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600006365.mm.1 NM_024218.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600006365.mm.1 TC1600000738.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600006364.mm.1 NM_024218.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600006364.mm.1 NM_024218.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600006364.mm.1 TC1600000738.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1460201_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1460201_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447653_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447653_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161127_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161127_i_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460201_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1460201_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1447653_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1447653_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 896316 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3870273 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3870273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003870273 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl068193.4_35-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3870273 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl068193.4_35-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3870273 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2936118 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2759902 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2936118 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl068193.4_35-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline