Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02342826_g1
          See other EEF1G GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eef1g
          Gene Name:
          eukaryotic translation elongation factor 1 gamma
          Gene Aliases:
          2610301D06Rik, AA407312, EF1G
          Chromosome Location:
          Chr.19: 8967041 - 8978180 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02342826_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eef1g
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026007.4 NP_080283.3 9 - 10 1329 148
          GenBank mRNA AF321126.1 - 8 - 9 1172 148
          AK007869.1 - 9 - 10 1174 148
          AK007991.1 - 9 - 10 1177 148
          AK012431.1 - 9 - 10 1175 148
          AK050636.1 - 9 - 10 1180 148
          AK081859.1 - 9 - 10 1177 148
          AK145519.1 - 9 - 10 1330 148
          AK145565.1 - 9 - 10 1178 148
          AK147980.1 - 9 - 10 1177 148
          AK159644.1 - 9 - 10 1175 148
          AK159768.1 - 9 - 10 1175 148
          AK166765.1 - 9 - 10 1175 148
          AK167831.1 - 9 - 10 1177 148
          AK168749.1 - 9 - 10 1176 148
          BC023495.1 - 8 - 9 1139 5251765 148
          BC083071.1 - 9 - 10 1161 6329652 148
          BC099413.1 - 8 - 9 1157 30839877 148
          BC117547.1 - 8 - 9 1172 40105371 148
          BC118522.1 - 8 - 9 1172 40105372 148

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Eef1g

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          translational elongation
          translation elongation factor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2085157 BC118522.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2085157 BC117547.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2085157 AK202664.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2085157 BC023495.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2085157 BC083071.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988070 BC118522.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988070 BC117547.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988070 AK192634.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988070 BC023495.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1988070 BC083071.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 337675 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 374350 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 22142 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 169511 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 734731 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 428190 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 960427 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 33730 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P162231 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2085157 BC118522.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2085157 BC117547.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2085157 AK202664.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2085157 BC023495.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2085157 BC083071.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988070 BC118522.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988070 BC117547.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988070 AK192634.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988070 BC023495.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1988070 BC083071.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2119802 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P401471 AK011951.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P609138 BC118522.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P609138 BC117547.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P609138 BC023495.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P609138 BC083071.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P609138 BC099413.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401471 AK011951.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118657 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133114 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14418023 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14418032 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14418043 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14418013 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14418019 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14418022 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461366 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461367 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608657 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461365 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608657 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417364_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458955_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458955_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417364_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002341.mm.1 NM_026007.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002341.mm.1 NM_026007.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002341.mm.1 TC1900000170.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417364_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417364_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458955_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458955_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417364_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417364_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1458955_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1458955_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 893167 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 896848 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3940603 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3940603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003940603 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2777282 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2777282 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl067160.10_33-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3940603 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl067160.10_33-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3940603 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2777282 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2777282 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl067160.10_33-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline