Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02344198_g1
          See other OLFR1281 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1281
          Gene Name:
          olfactory receptor 1281
          Gene Aliases:
          MOR248-14P, MOR248-18
          Chromosome Location:
          Chr.2: 111328421 - 111329338 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02344198_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1281
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005568.1 NP_001005568.1 1 250 132

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001643.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1281

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2014787 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014787 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P162853 NM_001005568.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524892 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21524903 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P162853 NM_001005568.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02020731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21524887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524898 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01405622 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524880 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01419152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524931 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524885 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524883 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524922 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01719026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524889 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524890 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01471632 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524881 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524918 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524876 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524878 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524894 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21524891 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474489 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10474488 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200012263.mm.1 NM_001005568.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200012263.mm.1 NM_001005568.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200012263.mm.1 TC0200001643.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2900131 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2900131 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline