Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02345561_s1
          See other OLFR1211 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1211
          Gene Name:
          olfactory receptor 1211
          Gene Aliases:
          MOR233-16P, MOR233-21
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88929378 - 88934526 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02345561_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr1211
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011804.1 NP_001011804.1 1 260 168

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1211

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P237106 NM_001011804.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P237106 NM_001011804.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P237106 NM_001011804.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P237106 NM_001011804.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237106 NM_001011804.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P237106 NM_001011804.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237106 NM_001011804.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P237106 NM_001011804.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411797 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411816 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411773 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411800 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411786 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02230897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411821 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01470155 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01620735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411819 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411807 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411804 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411799 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02081727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411806 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411822 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01606954 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484769 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484768 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160459 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160459 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801373-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3160459 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3160459 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline