Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02345604_g1
          See other OLFR533 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr533
          Gene Name:
          olfactory receptor 533
          Gene Aliases:
          MOR252-3P
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140466203 - 140467165 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02345604_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr533
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011815.1 NP_001011815.1 1 840 155
          GenBank mRNA BC147452.1 - 1 885 9056094 155
          BC147473.1 - 1 885 9056115 155

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr533

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1969121 BC147473.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1969121 BC147452.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1969121 NM_001011815.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 894402 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 82815 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1969121 BC147473.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1969121 BC147452.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1969121 NM_001011815.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P157355 BC147473.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P157355 BC147452.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P157355 NM_001011815.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583809 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583820 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25583828 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P157355 BC147473.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P157355 BC147452.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P157355 NM_001011815.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06054212 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06054228 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06054203 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06054227 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06054219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25583799 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583798 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06484845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06054219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583802 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583799 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583827 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583792 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583820 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583797 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583809 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25583807 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10558646 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10558645 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700017672.mm.1 TC0700002012.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160847 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160847 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801395-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3160847 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3160847 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline