Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02391564_sH
          See other OLFR1463 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1463
          Gene Name:
          olfactory receptor 1463
          Gene Aliases:
          MOR202-29P
          Chromosome Location:
          Chr.19: 13234252 - 13235184 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02391564_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1463
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011840.1 NP_001011840.1 1 689 121

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1463

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P222115 NM_001011840.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P222115 NM_001011840.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P222115 NM_001011840.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P222115 NM_001011840.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P222115 NM_001011840.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P222115 NM_001011840.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31963973 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P222115 NM_001011840.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P222115 NM_001011840.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14314931 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14314929 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14314939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31963962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963975 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14453991 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963969 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14314929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963959 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963947 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31963948 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461799 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461798 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160480 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160480 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801439-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3160480 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3160480 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline