Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02392789_g1
          See other 1700018F24RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700018F24Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700018F24 gene
          Gene Aliases:
          AV045857
          Chromosome Location:
          Chr.5: 145042990 - 145045678 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02392789_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: 1700018F24Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027069.3 NP_081345.2 2 - 3 353 103
          GenBank mRNA AK006086.1 - 2 - 3 354 103
          BC147518.1 - 2 - 3 329 9056510 103
          BC147521.1 - 2 - 3 329 9056513 103

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500001762.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1700018F24Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262925 AK006086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262925 NM_027069.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262925 BC147518.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262925 BC147521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262925 AK006086.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262925 NM_027069.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262925 BC147518.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P262925 BC147521.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262925 AK006086.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262925 NM_027069.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262925 BC147518.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262925 BC147521.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262925 AK006086.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262925 NM_027069.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262925 BC147518.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P262925 BC147521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24163987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24163993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24163991 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24163995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164008 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262925 AK006086.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262925 NM_027069.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262925 BC147518.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262925 BC147521.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262925 AK006086.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262925 NM_027069.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262925 BC147518.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P262925 BC147521.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133188 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109402 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138991 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04341732 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04606937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24163967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04606942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04402486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164008 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24163987 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527429 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527428 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449923_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10527427 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449923_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449923_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016276.mm.1 TC0500001762.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016276.mm.1 NM_027069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016276.mm.1 NM_027069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016277.mm.1 TC0500001762.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016277.mm.1 NM_027069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016277.mm.1 NM_027069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016280.mm.1 TC0500001762.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016280.mm.1 NM_027069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016280.mm.1 NM_027069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016278.mm.1 TC0500001762.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016278.mm.1 NM_027069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016278.mm.1 NM_027069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016275.mm.1 TC0500001762.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016275.mm.1 NM_027069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016275.mm.1 NM_027069.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016279.mm.1 TC0500001762.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016279.mm.1 NM_027069.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500016279.mm.1 NM_027069.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1449923_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449923_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449923_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449923_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449923_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449923_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 374959 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780725 AF521132.1 genbank_mrna_mouse
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780725 AK014996.2 genbank_mrna_mouse
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780725 AK077673.1 genbank_mrna_mouse
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780725 AK083587.1 genbank_mrna_mouse
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780725 AK167855.1 genbank_mrna_mouse
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780725 AK168122.1 genbank_mrna_mouse
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780725 BC031583.1 genbank_mrna_mouse
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780725 NM_001113554.1 refseq_mrna_mouse_NM
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780725 NM_026149.4 refseq_mrna_mouse_NM
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780725 AF521132.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780725 AK014996.2 genbank_mrna_mouse
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780725 AK077673.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780725 AK083587.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780725 AK167855.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780725 AK168122.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780725 BC031583.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780725 NM_001113554.1 refseq_mrna_mouse_NM
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780725 NM_026149.4 refseq_mrna_mouse_NM
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000780725 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1226993 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1226993 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl069396.5_189-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780725 AF521132.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780725 AK014996.2 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780725 AK077673.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780725 AK083587.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780725 AK167855.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780725 AK168122.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780725 BC031583.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780725 NM_001113554.1 refseq_mrna_mouse_NM
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780725 NM_026149.4 refseq_mrna_mouse_NM
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl069396.5_189-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780725 AF521132.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780725 AK014996.2 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780725 AK077673.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780725 AK083587.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780725 AK167855.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780725 AK168122.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780725 BC031583.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780725 NM_001113554.1 refseq_mrna_mouse_NM
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780725 NM_026149.4 refseq_mrna_mouse_NM
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2746218 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2746218 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline