Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02393041_s1
          See other OLFR485 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr485
          Gene Name:
          olfactory receptor 485
          Gene Aliases:
          MOR204-30P
          Chromosome Location:
          Chr.7: 108158918 - 108159871 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02393041_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr485
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011810.2 NP_001011810.2 1 564 129

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr485

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147188 NM_001011810.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P147188 NM_001011810.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147188 NM_001011810.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P147188 NM_001011810.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P147188 NM_001011810.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P147188 NM_001011810.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402492 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402506 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147188 NM_001011810.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P147188 NM_001011810.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06327210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402512 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06607109 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402528 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06093786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402506 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06093788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06093779 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566679 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566683 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566678 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2915320 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2915320 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0