Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02524955_s1
          See other KRTAP21-1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Krtap21-1
          Gene Name:
          keratin associated protein 21-1
          Gene Aliases:
          1110017B05Rik, AI506979, KAP21.1, Krtap16-7
          Chromosome Location:
          Chr.16: 89403027 - 89403774 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02524955_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Krtap21-1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028621.3 NP_082897.2 1 638 132
          GenBank mRNA AK003736.2 - 1 669 132

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Krtap21-1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          hair follicle development
          signal transduction
          cell proliferation
          hair cycle process
          post-embryonic camera-type eye development
          anagen
          pigment accumulation in tissues
          skin development
          developmental growth
          regulation of cell cycle
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 BC145976.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 BC147776.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 BC147786.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 AK003736.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 BC145974.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 BC145976.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 BC147776.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 BC147786.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 AK003736.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P221823 BC145974.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 BC145976.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 BC147776.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 BC147786.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 AK003736.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 BC145974.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 BC145976.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 BC147776.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 BC147786.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 AK003736.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P221823 BC145974.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950828 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950841 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30950872 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03252144 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 BC145976.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 BC147776.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 BC147786.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 AK003736.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 BC145974.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 BC145976.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 BC147776.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 BC147786.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 AK003736.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P221823 BC145974.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112060 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12610487 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12610486 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12868824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30950784 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950819 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950842 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950866 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950855 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950847 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12887299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950874 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12628198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950860 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950826 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950882 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950820 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950836 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12634974 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12967403 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950888 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12481082 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950871 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950795 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950816 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950845 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950830 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12634970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950794 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950891 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950846 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13006001 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12655792 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950880 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13001203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950838 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950812 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950862 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950884 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950858 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950870 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950824 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950850 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950839 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950869 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950852 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950854 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950834 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950817 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950841 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950883 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30950898 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440722 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440723 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1421691_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10440721 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421691_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452935_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1421691_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452935_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421691_at - -
          Mouse Expression Set 430 1421691_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452935_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452935_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421691_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1421691_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421691_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1421691_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 706055 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 7000239 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5910048 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005910048 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2596870 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2724096 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2724096 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2596870 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0073716.1_131-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5910048 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0073716.1_131-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5910048 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2724096 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2724096 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline