Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02526005_sH
          See other OLFR242 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr242
          Gene Name:
          olfactory receptor 242
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02526005_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr242
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010974.1 NP_035104.1 744 137
          GenBank mRNA X89693.1 - 370 137

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Mus musculus Inventoried

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr242

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P201490 NM_010974.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P201490 X89693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P201490 NM_010974.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P201490 X89693.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P201490 NM_010974.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P201490 X89693.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P201490 NM_010974.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P201490 X89693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P201490 NM_010974.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P201490 X89693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P201490 NM_010974.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P201490 X89693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26437444 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P201490 NM_010974.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P201490 X89693.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P201490 NM_010974.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P201490 X89693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134283 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07818341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26437450 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437445 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08112054 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07961607 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437450 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26437448 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584489 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584485 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10584488 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10584484 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5220452 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5220452 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005220452 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0406175.1_49-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5220452 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0406175.1_49-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5220452 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2984862 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1216071 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2984862 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline