Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02526131_s1
          See other OLFR257 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr257
          Gene Name:
          olfactory receptor 257
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02526131_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr257
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_207554.1 NP_997437.1 1 904 169

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500002171.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr257

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474105 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474097 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474101 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474109 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30474094 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P150337 NM_207554.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P150337 NM_001011778.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125405 NM_001011778.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12360238 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11926535 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11926534 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10432151 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10432150 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500017626.mm.1 NM_001011778.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500017626.mm.1 NM_001011778.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500017626.mm.1 TC1500002171.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2970400 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2970400 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002970400 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0404314.1_3-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2970400 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0404314.1_3-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2970400 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2776153 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2795377 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2795377 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2776153 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0404314.1_3-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0