Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02528102_g1
          See other TUBA1C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tuba1c
          Gene Name:
          tubulin, alpha 1C
          Gene Aliases:
          M[a]6, Tuba6
          Chromosome Location:
          Chr.15: 99029891 - 99038105 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02528102_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Tuba1c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009448.4 NP_033474.1 4 1928 121
          GenBank mRNA AK013029.1 - 2 1084 121
          AK145567.1 - 4 1528 121
          AK167654.1 - 4 1498 121
          AK167759.1 - 4 1461 121
          AK202573.1 - 1 325 121
          BC004745.1 - 4 1473 3583832 121
          BC022182.1 - 4 1538 3661220 121
          BC026753.1 - 4 1453 5124686 121
          BC094022.1 - 4 1928 4162287 121
          M13441.1 - 4 1440 121

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tuba1c

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tubulin

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule-based process
          biological_process
          protein polymerization
          nucleotide binding
          molecular_function
          GTPase activity
          structural constituent of cytoskeleton
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30477815 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30477818 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30477819 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30477817 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2064547 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2108837 AK167759.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2108837 AK167654.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2108837 BC022182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2108837 NM_009448.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2108837 AK013029.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 732910 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 153717 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 108793 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 74966 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P177816 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2108837 AK167759.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2108837 AK167654.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2108837 BC022182.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2108837 NM_009448.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2108837 AK013029.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2064547 - -
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P479099 AK167759.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P479099 AK167654.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P479099 BC022182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P479099 AK013029.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P479099 AK145567.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P503809 U89398.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477826 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477819 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477814 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477828 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30477816 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08477828 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P177816 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479099 AK167759.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479099 AK167654.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479099 BC022182.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479099 AK013029.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479099 AK145567.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140631 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P177816 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12103903 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12103915 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12103916 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12103902 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12103906 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12103905 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30477818 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30477817 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30477815 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30477819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30477850 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12304562 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477894 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12449787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477861 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477890 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477805 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12086296 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477854 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12304567 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12404477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477885 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477819 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477840 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477829 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477817 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477792 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477918 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477834 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12410536 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477899 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477824 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477816 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12410534 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11891974 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477815 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11992246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477794 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477797 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477856 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12212344 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477791 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477850 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12304564 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12103914 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477788 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11991061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477839 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477846 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477826 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477852 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12304568 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12364787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11997135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477858 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477838 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30477830 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426651 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10432402 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10432401 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426655 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10432400 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426654 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10592059 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10587781 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10592060 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426653 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10426652 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10426650 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448232_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416128_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416128_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448232_x_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007776.mm.1 NM_009448.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007776.mm.1 NM_009448.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007776.mm.1 TC1500001002.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007772.mm.1 NM_009448.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007772.mm.1 NM_009448.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007772.mm.1 TC1500001002.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007775.mm.1 NM_009448.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007775.mm.1 NM_009448.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007775.mm.1 TC1500001002.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007777.mm.1 NM_009448.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007777.mm.1 NM_009448.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007777.mm.1 TC1500001002.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007778.mm.1 NM_009448.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007778.mm.1 NM_009448.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500007778.mm.1 TC1500001002.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1433584_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416128_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448232_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448232_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433584_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416128_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101543_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101543_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416128_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448232_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416128_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433584_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448232_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1433584_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 895165 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 902685 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2476140 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2476140 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline