Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02528410_g1
          See other TDPOZ1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tdpoz1
          Gene Name:
          TD and POZ domain containing 1
          Gene Aliases:
          2cpoz56, Mapp2, Spopl1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 93669333 - 93676283 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02528410_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tdpoz1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_148949.2 NP_683751.2 2 1360 137
          GenBank mRNA AF290198.1 - 2 1345 137

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tdpoz1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1970284 BC125302.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1970284 AF290198.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1970284 BC125304.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1970284 NM_148949.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P332044 BC125302.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P332044 AF290198.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P332044 BC125304.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P332044 NM_148949.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P332044 BC125302.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P332044 AF290198.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P332044 BC125304.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P332044 NM_148949.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1970284 BC125302.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1970284 AF290198.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1970284 BC125304.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1970284 NM_148949.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P332044 BC125302.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P332044 AF290198.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P332044 BC125304.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P332044 NM_148949.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P332044 BC125302.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P332044 AF290198.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P332044 BC125304.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P332044 NM_148949.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04991834 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04991841 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P332044 BC125302.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P332044 AF290198.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P332044 BC125304.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P332044 NM_148949.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P332044 BC125302.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P332044 AF290198.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P332044 BC125304.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P332044 NM_148949.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P378157 BC125302.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P378157 AF290198.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P378157 BC125304.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P378157 NM_148949.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139441 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121625 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04991834 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02921390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22337454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22337461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22337456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22337475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22337459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22337452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22337481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22337471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22337450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02628078 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337476 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337447 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337465 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337454 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337481 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02628076 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337460 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337470 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337456 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03117513 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22337467 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499966 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499972 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499965 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499976 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499964 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425375_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10499963 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10499971 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10499975 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425375_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425375_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 207213_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 207213_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018693.mm.1 NM_148949.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018693.mm.1 NM_148949.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300018693.mm.1 TC0300002425.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425375_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425375_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425375_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425375_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425375_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425375_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 336257 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4610309 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5900746 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4610309 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4480020 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004480020 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005900746 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004610309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2745344 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1247925 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2745344 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1247925 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00207213.1_121-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00207213.2_277-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00207213.2_110-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5900746 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4480020 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4610309 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00207213.2_277-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00207213.2_110-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00207213.1_121-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4610309 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5900746 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4480020 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2745344 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1247925 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1247925 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2589706 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2745344 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline