Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02529317_s1
          See other GM5124 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm5124
          Gene Name:
          nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 pseudogene
          Gene Aliases:
          EG331392
          Chromosome Location:
          Chr.X: 21360865 - 21364627 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02529317_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm5124
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_045668.1 2 1577 115
          GenBank mRNA AK032684.1 - 2 1578 116
          BC137827.1 - 2 1675 8860846 115

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32292137 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32292135 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1995297 AK032684.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1995297 BC137827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1995297 NM_198633.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 483786 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100430 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1995297 AK032684.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1995297 BC137827.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1995297 NM_198633.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32292142 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P100430 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437538 AK032684.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437538 NM_198633.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105049 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P100430 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14890536 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14890538 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14765815 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32292137 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32292135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32292185 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15001673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292139 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292133 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292144 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292148 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292137 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14585889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292126 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292131 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292134 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292142 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292163 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32292167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15027970 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10598998 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10598997 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10598999 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10599000 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1442523_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1445504_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10598996 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442523_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445504_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442523_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1445504_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 331392_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 331392_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001589.mm.1 NR_045668.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001589.mm.1 NR_045668.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001589.mm.1 TC0X00000225.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001590.mm.1 NR_045668.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001590.mm.1 NR_045668.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001590.mm.1 TC0X00000225.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001579.mm.1 NR_045668.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001579.mm.1 NR_045668.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001579.mm.1 TC0X00000225.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001580.mm.1 NR_045668.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001580.mm.1 NR_045668.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001580.mm.1 TC0X00000225.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001588.mm.1 NR_045668.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001588.mm.1 NR_045668.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001588.mm.1 TC0X00000225.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00001582.mm.1 TC0X00000225.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1445504_at - -
          Mouse Expression Set 430 1445504_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1442523_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1442523_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1445504_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442523_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1445504_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442523_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 678170 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4010358 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004010358 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1254055 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254055 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0331392.2_192-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4010358 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0331392.2_192-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4010358 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0331392.2_192-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline