Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02580948_m1
          See other PHKG1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Phkg1
          Gene Name:
          phosphorylase kinase gamma 1
          Gene Aliases:
          Phkg
          Chromosome Location:
          Chr.5: 129863435 - 129879083 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02580948_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Phkg1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011079.2 NP_035209.1 8 - 9 980 67
          GenBank mRNA BC055102.1 - 8 - 9 980 6532722 67
          M16216.1 - 7 - 8 818 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003310.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Phkg1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          glycogen metabolic process
          glycogen biosynthetic process
          protein phosphorylation
          phosphorylation
          nucleotide binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          phosphorylase kinase activity
          calmodulin binding
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          enzyme binding
          tau-protein kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P280890 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2056483 BC055102.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2056483 J03293.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2056483 NM_011079.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 44668 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 926372 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 416947 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 750612 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 633331 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 667574 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 783970 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 736111 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 307483 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 47170 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118466 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167089 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P280890 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2056483 BC055102.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2056483 J03293.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2056483 NM_011079.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P280890 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091032 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091034 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05743166 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167089 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118466 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01220283 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P280890 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122275 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167089 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118466 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04189266 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04189268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24090947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091022 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04791709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091008 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091005 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091040 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04127283 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091024 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04341349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04189265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04189257 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04228178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04189270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091014 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04189260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091004 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091038 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091021 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04511297 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04189268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04595421 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24090998 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534088 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534087 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534086 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534094 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534090 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534092 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534091 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534095 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534089 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534093 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425164_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10526087 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10534085 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425164_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422315_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425164_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422315_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18682_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 18682_at - -
          Affymetrix Murine Genome 6500A Array Msa10740_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500029934.mm.1 TC0500003310.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500029934.mm.1 NM_011079.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500029935.mm.1 TC0500003310.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500029935.mm.1 NM_011079.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1425164_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425164_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422315_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422315_x_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97094_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97094_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425164_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422315_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422315_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425164_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425164_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425164_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2570152 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002570152 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2769795 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2769795 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25995.10_72-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2570152 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25995.10_72-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2570152 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2769795 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2769795 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl25995.10_72-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline