Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02581333_s1
          See other ADAM39 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adam39
          Gene Name:
          a disintegrin and metallopeptidase domain 39
          Gene Aliases:
          1700056P18Rik
          Chromosome Location:
          Chr.8: 40823009 - 40826861 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02581333_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adam39
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025380.3 NP_001020551.3 2 1033 132

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Adam39

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1983085 NM_001025380.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1983085 NM_001025380.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25807580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25807605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25807582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25807606 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06772652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25807589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07419522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25807590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25807580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06988744 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06988752 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571443 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571442 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10571441 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003316.mm.1 NM_001025380.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003316.mm.1 NM_001025380.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003316.mm.1 TC0800000481.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003318.mm.1 NM_001025380.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003318.mm.1 NM_001025380.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003318.mm.1 TC0800000481.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003317.mm.1 NM_001025380.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003317.mm.1 NM_001025380.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003317.mm.1 TC0800000481.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 166369_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169477_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166369_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169477_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 486453 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161330 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161330 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85060514-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3161330 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3161330 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0