Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02581477_m1
          See other GM1968 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm1968
          Gene Name:
          predicted gene 1968
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 29957927 - 29979124 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02581477_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Gm1968
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_037689.1 3 - 4 416 59
          GenBank mRNA AK172503.1 - 3 - 4 417 59

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600001452.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30639251 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30639252 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30639250 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30639253 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037692 NR_037689.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2037692 AK172503.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 656309 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 452611 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 511591 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 320805 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 111849 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 242783 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582174 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 634225 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 226055 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 839179 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 419230 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 637401 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 71766 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 645642 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 131074 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 110368 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037692 NR_037689.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2037692 AK172503.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03159585 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08548493 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P03159585 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30639253 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30639251 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30639250 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30639252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639152 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30638963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30639019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30638963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12854948 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639071 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12554137 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639087 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639095 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639081 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13003251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13048915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12944397 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639148 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639045 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12578509 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639062 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30638970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639099 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30638968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639112 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12854939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639137 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12854941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639047 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12578510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12672706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639069 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639040 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639076 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30638962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12741283 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639034 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12608454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12554135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639030 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12699050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13003226 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12854955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639110 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13003230 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639124 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639031 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639020 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639126 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12682586 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13003250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12750061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30638976 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639102 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639079 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639054 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12645754 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639074 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639017 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639108 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30638966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639105 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639065 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30638973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12608456 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639150 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12608447 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639123 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30639036 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438892 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438897 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438896 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438895 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438894 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10438898 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10438891 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011952.mm.1 NR_037689.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011952.mm.1 NR_037689.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011952.mm.1 TC1600001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011955.mm.1 NR_037689.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011955.mm.1 NR_037689.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011955.mm.1 TC1600001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011956.mm.1 NR_037689.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011956.mm.1 NR_037689.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011956.mm.1 TC1600001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011953.mm.1 NR_037689.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011953.mm.1 NR_037689.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011953.mm.1 TC1600001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011958.mm.1 NR_037689.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011958.mm.1 NR_037689.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011958.mm.1 TC1600001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011950.mm.1 NR_037689.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011950.mm.1 NR_037689.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011950.mm.1 TC1600001452.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011954.mm.1 NR_037689.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011954.mm.1 NR_037689.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600011954.mm.1 TC1600001452.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214428 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2901112 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2901112 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline