Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02581490_g1
          See other 4931440P22RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4931440P22Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4931440P22 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 65527483 - 65529414 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02581490_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4931440P22Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027955.1 1 - 2 179 75
          GenBank mRNA AK170145.1 - 1 - 2 145 75
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA NM_001033527.1 - 145 Chr. - - [-] on Build 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300002098.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4931440P22Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038203 AK170145.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038203 AK171113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038203 NR_027955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038203 AK136269.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048493 AK170145.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048493 AK171113.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048493 NR_027955.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2048493 AK136269.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 610187 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 858764 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 399634 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 228092 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 611579 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 474458 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 775201 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582129 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 840178 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 353943 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 312355 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 68305 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 127051 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04933212 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04933231 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139049 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04933231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200269 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02524083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200336 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200271 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02847346 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200267 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200254 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200265 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200263 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02847350 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200257 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200329 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02623171 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22200333 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02769717 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498527 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498528 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10492429 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10498526 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10492428 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015842.mm.1 NR_027955.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015842.mm.1 NR_027955.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015842.mm.1 TC0300002098.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015850.mm.1 NR_027955.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015850.mm.1 NR_027955.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015850.mm.1 TC0300002098.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015845.mm.1 NR_027955.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015845.mm.1 NR_027955.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015845.mm.1 TC0300002098.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015848.mm.1 NR_027955.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015848.mm.1 NR_027955.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015848.mm.1 TC0300002098.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015844.mm.1 NR_027955.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015844.mm.1 NR_027955.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015844.mm.1 TC0300002098.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015839.mm.1 NR_027955.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015839.mm.1 NR_027955.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015839.mm.1 TC0300002098.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015843.mm.1 NR_027955.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015843.mm.1 NR_027955.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015843.mm.1 TC0300002098.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015841.mm.1 NR_027955.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015841.mm.1 NR_027955.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015841.mm.1 TC0300002098.mm.1 MTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline