Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02584301_s1
          See other ZFP933 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp933
          Gene Name:
          zinc finger protein 933
          Gene Aliases:
          2810408P10Rik
          Chromosome Location:
          Chr.4: 147822986 - 147848375 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02584301_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp933
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198619.2 NP_941021.1 4 1758 161
          GenBank mRNA BC058101.1 - 4 1749 6822264 161

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp933

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P694988 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P694988 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P694988 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P694988 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88793 AK013050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88793 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88793 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88793 AK013050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88793 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P88793 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 341080 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 111883 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 534707 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 38616 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 246658 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 164294 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 419290 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 761499 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 743873 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 246853 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 314933 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 250185 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 130775 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 62570 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 16571 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153685 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P105700 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88793 AK013050.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88793 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88793 BC058101.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88793 AK013050.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88793 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P88793 BC058101.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P694988 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P694988 BC058101.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P694988 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P694988 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23390955 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P105700 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05442856 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05442863 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153685 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P298933 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P298933 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88793 AK013050.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88793 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88793 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88793 AK013050.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88793 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P88793 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P694988 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P694988 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P694988 NM_198619.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P694988 BC058101.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102276 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103090 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P105700 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153685 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03289977 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03289972 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03851037 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03289974 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03851036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23390919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03762039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03393941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03393942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390918 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03289982 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03291101 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03627904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03615159 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04088980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03905526 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03393944 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03228833 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03661604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03928056 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03508100 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390860 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03289972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03393943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390917 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03684209 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03928059 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03376368 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03684212 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03376365 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03851036 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390854 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23390919 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518371 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518368 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518367 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518369 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518370 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10518366 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032980.mm.1 TC0400004000.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032980.mm.1 NM_198619.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032980.mm.1 NM_198619.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032981.mm.1 TC0400004000.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032981.mm.1 NM_198619.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032981.mm.1 NM_198619.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032982.mm.1 TC0400004000.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032982.mm.1 NM_198619.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032982.mm.1 NM_198619.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032983.mm.1 TC0400004000.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032983.mm.1 NM_198619.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032983.mm.1 NM_198619.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032985.mm.1 TC0400004000.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032985.mm.1 NM_198619.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400032985.mm.1 NM_198619.2 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 643978 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5270066 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5570341 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6650520 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5570341 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5270066 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005570341 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006650520 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005270066 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2775603 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2775603 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0075615.1_61-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00242747.1_237-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0242747.4_18-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5570341 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5270066 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6650520 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00242747.1_237-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0075615.1_61-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0242747.4_18-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6650520 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5270066 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5570341 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2775600 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2703061 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2775600 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1214422 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0075615.1_61-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl00242747.1_237-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0