Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02599904_g1
          See other WFDC6B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wfdc6b
          Gene Name:
          WAP four-disulfide core domain 6B
          Gene Aliases:
          WAP6b, Wfdc6
          Chromosome Location:
          Chr.2: 164613578 - 164618213 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02599904_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wfdc6b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012725.2 NP_001012743.2 3 - 4 482 71
          GenBank mRNA AY541526.1 - 3 - 4 482 71
          BC141216.1 - 3 - 4 460 9055828 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200002524.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wfdc6b

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          negative regulation of peptidase activity
          molecular_function
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1966155 AY541526.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1966155 BC141216.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1966155 NM_001012725.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 907173 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 140149 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1966155 AY541526.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1966155 BC141216.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1966155 NM_001012725.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818882 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818881 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818844 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818879 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21818849 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00550155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21818933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01944893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02094457 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818877 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818888 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01918595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01828019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818881 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21818894 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10478536 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10478537 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10478535 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020630.mm.1 NM_001012725.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020630.mm.1 NM_001012725.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020630.mm.1 TC0200002524.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020632.mm.1 NM_001012725.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020632.mm.1 NM_001012725.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020632.mm.1 TC0200002524.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020629.mm.1 NM_001012725.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020629.mm.1 NM_001012725.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020629.mm.1 TC0200002524.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020628.mm.1 NM_001012725.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020628.mm.1 NM_001012725.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020628.mm.1 TC0200002524.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020631.mm.1 NM_001012725.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020631.mm.1 NM_001012725.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200020631.mm.1 TC0200002524.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3062983 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3140659 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3140659 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3062983 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline