Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02600361_s1
          See other 4932431P20RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4932431P20Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4932431P20 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 29519165 - 29537864 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02600361_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4932431P20Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK133138.1 - 1 1202 76

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1977777 AK133138.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976682 AK016539.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976682 AK016539.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2129408 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1977777 AK133138.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P229128 AK133138.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P151372 AK016539.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06036966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027860 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06507312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06576195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05899241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06425434 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027771 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027797 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06425444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06425454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027813 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027776 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06507316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06425432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027809 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027803 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551751 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432882_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432883_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432882_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432882_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432883_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432883_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448235_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448235_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448235_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448235_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432883_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432882_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432883_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432882_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448235_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448235_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432882_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432883_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432882_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432883_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 103140156 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline