Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02600615_m1
          See other ANKUB1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ankub1
          Gene Name:
          ankrin repeat and ubiquitin domain containing 1
          Gene Aliases:
          Gm410
          Chromosome Location:
          Chr.3: 57656493 - 57692780 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02600615_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ankub1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033349.2 NP_001028521.1 3 - 4 648 64
          GenBank mRNA AK134766.1 - 3 - 4 605 64
          AK138483.1 - 3 - 4 648 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300002033.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P134968 AK138483.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P134968 NM_001033349.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P134968 AK134766.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 803837 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 966699 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 892427 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 349965 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 300891 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 917386 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 244086 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 267510 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 519531 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 266222 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 471387 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 216251 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 828450 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 48217 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 7950 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 129735 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P134968 AK138483.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P134968 NM_001033349.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P134968 AK134766.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04918275 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00650218 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04918314 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04918291 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04918314 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P04918275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22164812 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03153095 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02895389 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02389198 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02798558 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02303057 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164955 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164842 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164860 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164905 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02318110 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02478094 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02303058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164849 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03141630 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02879059 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02505146 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02478099 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02879060 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164983 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03025828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22164995 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498305 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498306 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498304 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10498303 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1442652_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10498302 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442652_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442652_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242037_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242037_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015376.mm.1 NM_001033349.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015376.mm.1 NM_001033349.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300015376.mm.1 TC0300002033.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1442652_at - -
          Mouse Expression Set 430 1442652_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442652_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442652_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160634 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160634 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_85701849-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3160634 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3160634 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline