Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02604953_sH
          See other ZFP273 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp273
          Gene Name:
          zinc finger protein 273
          Gene Aliases:
          6820416H06Rik, Rslcan1
          Chromosome Location:
          Chr.13: 67813772 - 67827668 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02604953_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp273
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198322.3 NP_938081.2 4 1820 138
          GenBank mRNA AK078495.1 - 4 1780 138
          BC094501.1 - 4 1804 4952142 138

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp273

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29110004 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29110003 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153973 NM_198322.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153973 AK078495.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153973 BC094501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153973 NM_198322.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153973 AK078495.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P153973 BC094501.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 614501 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 747132 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 373976 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 109206 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 46995 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 82436 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 178414 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 30162 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 171589 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P162951 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143071 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153973 NM_198322.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153973 AK078495.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153973 BC094501.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153973 NM_198322.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153973 AK078495.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P153973 BC094501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29109999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29109996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29110007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29110012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29110006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29109995 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P162951 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07906398 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02711797 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143071 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153977 NM_198322.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153977 AK078495.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153973 NM_198322.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153973 AK078495.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153973 BC094501.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153973 NM_198322.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153973 AK078495.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P153973 BC094501.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1183904 NM_198322.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1183904 AK078495.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1183904 BC094501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137850 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P162951 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143071 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P07906398 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10631531 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10631542 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10631530 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10631532 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29110003 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29110004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29109995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29110074 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10898933 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10500328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110065 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10557916 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110111 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11040733 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110053 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110060 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110078 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110113 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110062 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109994 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110082 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110024 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110102 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110049 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110094 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110108 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10693769 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110023 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10500318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10631531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11040732 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10449669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110087 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110048 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110100 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110012 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10733002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110073 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110020 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110058 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10576178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110085 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110003 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10746549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109996 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110014 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10449670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110059 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29109991 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29110115 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10405940 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10405941 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10608662 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10405939 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10405938 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10608662 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438346_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438346_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005409.mm.1 NM_198322.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005409.mm.1 NM_198322.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005409.mm.1 TC1300000831.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005411.mm.1 NM_198322.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005411.mm.1 NM_198322.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005411.mm.1 TC1300000831.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005414.mm.1 NM_198322.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005414.mm.1 NM_198322.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005414.mm.1 TC1300000831.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005413.mm.1 NM_198322.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005413.mm.1 NM_198322.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005413.mm.1 TC1300000831.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005412.mm.1 NM_198322.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005412.mm.1 NM_198322.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300005412.mm.1 TC1300000831.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1455503_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455503_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 298761 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 767073 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 70195 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000070195 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1232296 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1232296 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0212569.4_100-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 70195 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0212569.4_100-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 70195 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1232296 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1232296 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline