Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02619401_s1
          See other GPR17 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gpr17
          Gene Name:
          G protein-coupled receptor 17
          Gene Aliases:
          AI853548
          Chromosome Location:
          Chr.18: 31942999 - 31949636 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02619401_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gpr17
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025381.2 NP_001020552.1 2 4941 140
          GenBank mRNA AI853548.1 - 1 140
          BC070439.1 - 2 4941 30533246 140

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gpr17

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P170463 BC070439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P170463 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P170463 BC070439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P170463 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P170463 BC070439.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P170463 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P170463 BC070439.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P170463 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P170463 BC070439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P170463 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P170463 BC070439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P170463 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437302 AY255543.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437302 BC070439.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437302 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31600428 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P170463 BC070439.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P170463 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P170463 BC070439.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P170463 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437302 AY255543.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437302 BC070439.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437302 NM_001025381.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103245 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114707 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13820105 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13950493 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13820103 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13820106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31600342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13697956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600409 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600453 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13858306 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13791083 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007443 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600434 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007472 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600447 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600455 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13996336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600429 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600391 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600444 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007456 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600375 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600465 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600463 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13858289 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600442 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600451 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600431 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13791067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13950493 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007416 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007468 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600402 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600384 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007465 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600394 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600428 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14055841 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600399 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13858294 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600471 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600452 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600419 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007469 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600393 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13820105 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600404 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14007473 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31600436 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10454516 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10457964 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10457966 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10454517 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456833_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10454514 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10457963 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456833_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456833_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 574402_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 574402_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456833_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456833_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456833_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1456833_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 321427 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3160970 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3160970 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_71725393-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3160970 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3160970 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) GI_71725393-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline