Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm02620517_s1
          See other CXCR6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cxcr6
          Gene Name:
          chemokine (C-X-C motif) receptor 6
          Gene Aliases:
          BB217514, BONZO, STRL33
          Chromosome Location:
          Chr.9: 123806467 - 123811756 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm02620517_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cxcr6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030712.4 NP_109637.3 2 1714 141
          GenBank mRNA AF305709.1 - 2 1719 141
          AK052901.1 - 2 1712 141
          AK137703.1 - 2 1693 141
          AK153914.1 - 2 1713 141
          BC096491.1 - 2 1734 30748222 141
          BQ562712.1 - 1 181 141
          JC209414.1 - 2 1714 141

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Mouse Chemokine Panel 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cxcr6

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chemotaxis
          inflammatory response
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          chemokine-mediated signaling pathway
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          chemokine receptor activity
          coreceptor activity
          C-X-C chemokine receptor activity
          C-X-C chemokine binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1962209 AK137703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1962209 AK153914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1962209 BC096491.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1962209 BQ562712.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1962209 NM_030712.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2165199 AK137703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2165199 AK153914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2165199 BC096491.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2165199 BQ562712.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2165199 NM_030712.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P152309 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103608 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125491 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2165199 AK137703.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2165199 AK153914.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2165199 BC096491.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2165199 BQ562712.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2165199 NM_030712.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1962209 AK137703.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1962209 AK153914.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1962209 BC096491.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1962209 BQ562712.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1962209 NM_030712.4 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412027 AK137703.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412027 AK153914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412027 BC096491.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412027 BQ562712.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P412027 NM_030712.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26897007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896991 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896979 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26897006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26897003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26897001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26897002 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26897004 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26896968 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412027 AK137703.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412027 AK153914.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412027 BC096491.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412027 BQ562712.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P412027 NM_030712.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121864 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08055765 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08055750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08055756 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08055762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26897026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26896948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08055764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07723793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08198755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897026 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897015 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08055762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07723795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07519618 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07719220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897019 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897023 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07797103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08055758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07723792 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896961 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26897021 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07596709 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26896948 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10590625 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10590624 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10590627 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10590626 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425832_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422812_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10590623 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422812_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425832_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422812_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425832_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 80901_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 80901_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014058.mm.1 NM_030712.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014058.mm.1 NM_030712.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014058.mm.1 TC0900001672.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014060.mm.1 NM_030712.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014060.mm.1 NM_030712.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900014060.mm.1 TC0900001672.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422812_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425832_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425832_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422812_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425832_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422812_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422812_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425832_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425832_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422812_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422812_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425832_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 801088 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3190440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003190440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1221846 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1221846 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36285.2_18-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3190440 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36285.2_18-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3190440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1221846 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1221846 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline